Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de guanidino, Grado de biología molecular
Código de producto. 15430467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430467 100 g 100 g
15440467 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430467 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65661.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.53€
    80.65€ / 100 g
    Ahorro 17.88€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un desnaturalizador de proteínas
Guanidine hydrochloride is used for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary. Guanidine hydrochloride is used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de guanidino se utiliza para la desnaturalización y posterior replegamiento de proteínas. Este desnaturalizador fuerte puede solubilizar proteínas insolubles o desnaturalizadas como los cuerpos de inclusión. Esto se puede utilizar como el primer paso en el replegamiento de proteínas o enzimas en su forma activa. La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios. El clorhidrato de guanidino se utiliza en el aislamiento de ARN para disociar las nucleoproteínas e inhibir la ARNasa.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-01-1
Fórmula molecular CH6ClN3
Peso molecular (g/mol) 95.53
Número MDL MFCD00013026
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine hydrochloride
Punto de fusión 178°C to 185°C
Color Blanco
Densidad 1.34
Cantidad 100 g
Beilstein 3591990
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 144562
Información de solubilidad Freely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.53
Grado Biología molecular
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride