Learn More
Clorhidrato de guanidina, (cristalino, la solución puede ser turbia y amarilla/grado práctico), MP Biomedicals
Código de producto. 11334359 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334359 1 kg -
11344359 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334359 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210190501
CAS 50-01-1
Fórmula molecular CH6ClN3
Peso molecular (g/mol) 95.53
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine Hydrochloride
Color Amarillo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.5
Grado Práctico
Forma física Crystalline, Solution May Be Cloudy