Learn More
Clorhidrato de guanidina, ∽99 %, cristalino/grado óptico, MP Biomedicals
Código de producto. 11463731 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463731 25 g -
11483731 500 g -
11493731 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463731 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215121025
Produce soluciones transparentes e incoloras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-01-1
Fórmula molecular CH6ClN3
Peso molecular (g/mol) 95.53
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine Hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽99%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.5
Grado Sistema óptico
Forma física Crystalline