Learn More
Clorhidrato de guanidina, 99,5 %, sin agente antiaglomerante, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Guanidine Hydrochloride |
| Nombre de nota | Without anticaking agent |
| Absorbancia | (6M aq. soln.), (6 M aq. soln.) at 0nm, 0.01 max. at 280nm, 0.03 max. at 260nm |
| Punto de fusión | 178.0°C to 188.0°C |
| Color | Incoloro a blanco |
| Densidad | 1.3450g/mL |
| Espectro infrarrojo | conforme a la estructura y al estándar |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
| Envase | Tambor de plástico |
| Fórmula lineal | H2NC(=NH)NH2·HCl |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.