Learn More
Clorhidrato de guanidina, 99,5 %, sin agente antiaglomerante, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10783444 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10607568 100 g Frasco de plástico 100 g
10823781 500 g Frasco de plástico 500 g
13428528 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10783444 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364790025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-01-1 | CH5N3·HCl | 95.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-01-1
Fórmula molecular CH5N3·HCl
Peso molecular (g/mol) 95.53
Número MDL MFCD00013026
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine hydrochloride
Nombre de nota Without anticaking agent
Absorbancia (6M aq. soln.), (6 M aq. soln.) at 0nm, 0.01 max. at 280nm, 0.03 max. at 260nm
Punto de fusión 178.0°C to 188.0°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 1.3450g/mL
Espectro infrarrojo conforme a la estructura y al estándar
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH2·HCl
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 03,82
Índice Merck 15,4597
Información de solubilidad Solubility in water: 2150g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.53
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.