Learn More
Clorhidrato de guanidina, ≥99,5 %, cristalino/ultrapuro, MP Biomedicals
Código de producto. 11472002 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472002 5 kg 5 Kg
11432002 25 g 25 g
11442002 100 g 100 g
11452002 500 g 500 g
11462002 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11472002 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210569694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2530.00€
    2405.55€ / 5 Kg
    Ahorro 124.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Forma soluciones transparentes e incoloras a una concentración de 6,0 M. de D.E. 260 nm de una solución de 6,0 M: <0,03
CAS 50-01-1
Fórmula molecular CH6ClN3
Peso molecular (g/mol) 95.53
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine Hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,5 %
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.5
Grado Ultrapuro
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine Hydrochloride, Ultra Pure
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride