Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de guanidina, + 99 %
Código de producto. 15443499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443499 1 kg 1 Kg
15423499 100 g 100 g
15433499 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15443499 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60786.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.48€
    280.65€ / 1 Kg
    Ahorro 49.83€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95.53 g/mol
Guanidine hydrochloride is used for purification of proteins and nucleic acids. It can be used as a medicine, organic synthesis intermediate and is used in dyes. It acts as an intermediate in the preparation of sulfadiazine, which is an important raw material for sulfamethyldiazine, sulfamethazine and folic acid. It is utilized to synthesis of 2-amino-pyrimidine, 2- amino -6- methyl-pyrimidine and 2-amino -4,6 - dimethyl-pyrimidine. Also used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de guanidina se utiliza para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos. Se puede utilizar como medicamento, como síntesis orgánica intermedia y en colorantes. Actúa como intermedio en la preparación de sulfadiazina, que es una materia prima importante para la sulfametildiazina, la sulfametazina y el ácido fólico. Se utiliza para la síntesis de la 2-amino-pirimidina, la 2-amino-6-metil-pirimidina y la 2-amino-4,6-dimetil-pirimidina. También se utiliza en el aislamiento de ARN para disociar las nucleoproteínas e inhibir la ARNasa.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua. Soluble en agua y etanol.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Puede aglomerarse durante el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-01-1
Fórmula molecular CH6ClN3
Peso molecular (g/mol) 95.53
Número MDL MFCD00013026
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine Hydrochloride
Punto de fusión 185°C to 188°C
Color Blanco
Densidad 1.344 g/mL
Cantidad 1 kg
Beilstein 3591990
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4562
Información de solubilidad Freely soluble in water;Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.53
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, hydrochloride