Learn More
Hidrocloruro de guanidina, 98 %, con <0,4 % de agente antiaglomerante (SiO2), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
25 KG
250 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11965591 25 kg Tambor de fibra 25 KG
10132340 250 g Frasco de plástico 250 g
10447690 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10337180 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10573174 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11965591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120230251
Solicitar formato a granel o personalizado
Clorhidrato de guanidina, 98 %, con <0,4 % de agente antiaglomerante (SiO2), ACROS Organics, Cantidad:1kg, Envasado:Frasco de plástico, blanco a amarillo, punto de fusión:De 179,0 a 186,0 °C, peso molecular:95,53; Porcentaje de pureza:98%, Intervalo porcentual de ensayo:0,5 % máx. cloruro de amonio (argentometría)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-01-1
Fórmula molecular CH5N3·HCl
Peso molecular (g/mol) 95.53
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine hydrochloride
Punto de fusión 179.0°C to 186.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.3400g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry)
Envase Tambor de fibra
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH2·HCl
Cantidad 25 kg
Beilstein 03,82
Índice Merck 15,4597
Gravedad específica 1.34
Información de solubilidad Solubility in water: 2280g/L (20°C). Other solubilities: 300g/L ethanol (30°C), 19.5g/100g dimethylformamide (30°C), <0.05g/100g acetone -<0.05g/100g benzene (30°C), insoluble in trichloroethylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.53
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.