Learn More
Hidrocloruro de guanidina, 98 %, con <0,4 % de agente antiaglomerante (SiO2), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10132340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
25 KG
250 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10132340 250 g Frasco de plástico 250 g
10447690 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10337180 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10573174 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
11965591 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10132340 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 120232500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.95€
    37.65€ / 250 g
    Ahorro 5.30€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Clorhidrato de guanidina, 98 %, con <0,4 % de agente antiaglomerante (SiO2), ACROS Organics, Cantidad:1kg, Envasado:Frasco de plástico, blanco a amarillo, punto de fusión:De 179,0 a 186,0 °C, peso molecular:95,53; Porcentaje de pureza:98%, Intervalo porcentual de ensayo:0,5 % máx. cloruro de amonio (argentometría)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-01-1
Fórmula molecular CH5N3·HCl
Peso molecular (g/mol) 95.53
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Guanidine hydrochloride
Punto de fusión 179.0°C to 186.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.3400g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH2·HCl
Cantidad 250 g
Beilstein 03,82
Índice Merck 15,4597
Gravedad específica 1.34
Información de solubilidad Solubility in water: 2280g/L (20°C). Other solubilities: 300g/L ethanol (30°C), 19.5g/100g dimethylformamide (30°C), <0.05g/100g acetone -<0.05g/100g benzene (30°C), insoluble in trichloroethylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.53
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Guanidine hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.