Learn More
Guanidina-d5 DCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanidine-d5 Hydrochloride-d |
| CAS | 108694-93-5 |
| Fórmula molecular | C D5 N3 . Cl D |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Hydrochloric acid-d, compd. with guanidine-d5 (1:1) (9 CI), Guanidine-d5, mono(hydrochloride-d) (9 CI), Guanidinium chloride-d6, Guanidine-D5 Deuterochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1 H/i/hD6 |
| SMILES | [2 H]Cl.[2 H]N=C(N([2 H])[2 H])N([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | (2 H)clorano;1,1,2,3,3-pentadeuterioguanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 101.568 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.063 g/mol |
| Mostrar más |