Learn More
Carbonato de guanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanidine Carbonate |
| CAS | 593-85-1 |
| Fórmula molecular | 2(CH5N3) . (CH2O3) |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Bisguanidinium Carbonate, Diguanidinium Carbonate, Guanidinium Carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)N.NC(=N)N.OC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido carbónico; guanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 180.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0971 |