Learn More
Carbonato de guanidina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10214870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10214870 250 g 250 g
10367130 1 kg 1 Kg
13445748 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10214870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120222500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 593-85-1 | 0·5 H2CO3 | 90.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-85-1
Fórmula molecular 0·5 H2CO3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00013029
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine carbonate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 267.0°C to 270.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [C(NH2)3]2CO3
Cantidad 250 g
Beilstein 03,82
Información de solubilidad Solubility in water: 450g/L (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.