Learn More
Carbonato de guanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455263 250 g 250 g
11445263 1000 g 1000 g
11465263 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12853.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 593-85-1 | C3H12N6O3
It is employed as a strong organic alkali, organic intermediate, in soap and cosmetic products, and in the textile industry. It is also used to make fine chemicals. It is used in various industries to solve different purpose such as detergents as a synergistic agent, pharmaceuticals as an antibiotic and microencapsulation process for carbonless paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como un fuerte álcali orgánico, intermediario orgánico, en jabón y productos cosméticos, y en la industria textil. También se utiliza para producir químicos delicados y en relajantes de cabello. Se utiliza en diversas industrias para diferentes propósitos. Entre otros, cosméticos, como un relajante de cabello que aporta resistencia al cabello alisándolo químicamente; detergentes, como un agente sinérgico; productos farmacéuticos, como antibiótico; y en el proceso de microencapsulación para papel sin carbono.
Solubilidad
Soluble en agua 450 g/l (20 °C); ligeramente soluble en alcohol y acetona.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-85-1
Fórmula molecular C3H12N6O3
Número MDL MFCD00013029
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine carbonate
Punto de fusión ∼198°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 3628359
Información de solubilidad Soluble in water 450g/L (20°C); slightly soluble in alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.17
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine carbonate