Learn More
Tocris Bioscience™ Guangxitoxin 1E
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18739248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18739248 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18739248 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5676/100U
Potent Kv2.1 and Kv2.2 channel blocker
Guangxitoxin 1E is a Kv2.1 and Kv2.2 channel blocker (IC50 values are 1-3 nM). Enhances glucose-stimulated insulin secretion from human islets in vitro, but not from islet cells lacking the Kv2.1 channel. Has no significant effect on plasma insulin, glucagon or blood glucose levels in mice, but increases plasma somatostatin levels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1233152-82-3
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Descripción Voltage-gated Potassium Channel Blockers
Peso molecular Observed M.W.: 3948.61
Cantidad 100 μg
Forma estructural C178H248N44O45S7