Learn More
Clorhidrato de Guanfacina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Guanfacine Hydrochloride |
| Fórmula molecular | C9 H9 Cl2 N3 O . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.9889 |