Learn More
Tocris Bioscience™ Guanfacine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18742624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18742624 10 mg 10 miligramos
30001167 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18742624 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1030/10
α2A agonist
Guanfacine hydrochloride is a selective α2A-adrenoceptor agonist (Kd = 31 nM). Displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29110-48-3
Fórmula molecular C9H10Cl3N3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanfacine hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.56
Pureza >99%
Peso molecular 282.549