Learn More
Guanfacine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16477328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16477328 10 mg 10 miligramos
16447296 100 mg 100 miligramos
16443347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16477328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17416
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Guanfacine hydrochloride, an anti-hypertensive agent, is a selective α2A-adrenoceptor agonist with Kd of 31 nM and displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
Guanfacine hydrochloride, an anti-hypertensive agent, is a selective α2A-adrenoceptor agonist with Kd of 31 nM and displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanfacine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 29110-48-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10Cl3N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (106.18 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (70.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(N)=N)CC1=C(Cl)C=CC=C1Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 282.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.55
Porcentaje de pureza 99.81%