Learn More
Sulfato de guanetidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17322491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17322491 250 mg 250 miligramos
17312491 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17322491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468622500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 645-43-2
Fórmula molecular C10H24N4O4S
Peso molecular (g/mol) 296.39
Número MDL MFCD00035403
Clave InChI YUFWAVFNITUSHI-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC N’'-[2-(azocan-1-il)etil]guanidina; ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.NC(N)=NCCN1CCCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanethidine sulfate
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Concentration or Composition Notes Valoración con HClO4
Forma física Polvo cristalino/cristales
Concentración 97.5% to 102.5%
Color De blanco a beige claro
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.39