Learn More
Guanethidine sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16438466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438466 100 mg 100 miligramos
16432216 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0800
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Guanethidine sulfate (Guanethidine monosulfate) ia an antihypertensive agents. Guanethidine is also an adrenergic neurone blocking drug, enters noradrenergic nerve terminals by the neuronal amine carrier.
Guanethidine sulfate (Guanethidine monosulfate) ia an antihypertensive agents. Guanethidine is also an adrenergic neurone blocking drug, enters noradrenergic nerve terminals by the neuronal amine carrier.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanethidine sulfate
Forma física Solid
CAS 645-43-2
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H24N4O4S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Guanethidine monosulfate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (337.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(NCCN1CCCCCCC1)=N.O=S(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 296.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.39
Porcentaje de pureza 98.0%