Learn More
Guancydine, MedChemExpress
Código de producto. 16466137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466137 5 mg 5 miligramos
16403418 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16466137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101554
MedChemExpress Guancydine (Guancidine) is an antihypertensive agent.
Guancydine (Guancidine) is an antihypertensive agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guancydine
Forma física Solid
CAS 1113-10-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H14N4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Guancidine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (810.58 mM)
SMILES N=C(NC(C)(C)CC)NC#N
Peso molecular (g/mol) 154.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 98.0%