Learn More
Guanabenz Acetato, TRC
Código de producto. 30136037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136037 500 mg 500 miligramos
30004217 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG813200500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23256-50-0
Fórmula molecular C8 H8 Cl2 N4 . C2 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 291.13
Sinónimo Guanabenz Acetate, Hydrazinecarboximidamide, 2-[(2,6-dichlorophenyl)methylene]-, acetate (1:1), Guanidine, [(2,6-dichlorobenzylidene)amino]-, monoacetate (8CI), Hydrazinecarboximidamide, 2-[(2,6-dichlorophenyl)methylene]-, monoacetate (9CI), 1-(2,6-Dichlorobenzylideneamino)guanidine acetate, BR 750, Guanabenz acetate, Guanabenz monoacetate, Rexitene, Tenelid, Wy 8678 acetate, Wytens, Wytensin, [(2,6-Dichlorobenzylidene)amino]guanidine acetate
Nombre IUPAC ácido acético; 1-[(2,6-diclorofenil)metilideneamino]guanidina
SMILES CC(=O)O.NC(=N)NN=Cc1c(Cl)cccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanabenz Acetate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0337