Learn More
Guanabenz Acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16498366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498366 100 mg 100 miligramos
16464397 50 mg 50 miligramos
16432176 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0566
MedChemExpress Guanabenz (Acetate) (BR-750) is an alpha-2 selective adrenergic agonist used as an antihypertensive agent.
Guanabenz (Acetate) (BR-750) is an alpha-2 selective adrenergic agonist used as an antihypertensive agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanabenz Acetate
Forma física Solid
CAS 23256-50-0
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12Cl2N4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BR-750 Wy8678 acetate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 51 mg/mL (175.18 mM)
SMILES ClC1=C(/C=N/NC(N)=N)C(Cl)=CC=C1.CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 291.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.13
Porcentaje de pureza 98.39%