Learn More
Guaiol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Guaiol |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1984 |
| Porcentaje de pureza | >95% |