Learn More
Guaiol, TRC
Código de producto. 17937334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17937334 50 mg 50 miligramos
17937904 10 mg 10 miligramos
17958974 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17937334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG80550550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 489-86-1
Fórmula molecular C15 H26 O
Peso molecular (g/mol) 222.37
Sinónimo 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-α,α,3,8-tetramethyl-, (3S,5R,8S)-, 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-α,α,3,8-tetramethyl-, [3S-(3α,5α,8α)]-, 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5β,6,7,8-octahydro-α,α,3α,8α-tetramethyl- (7CI), Guai-1(5)-en-11-ol (8CI), Guaiol (6CI), (3S,5R,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-α,α,3,8-tetramethyl-5-azulenemethanol, (-)-Guaiol, 3,8-Dimethyl-5-α-hydroxyisopropyl-δ9-octahydroazulene, Champaca camphor, Champacol, Guaiac alcohol, NSC 19941
Nombre IUPAC 2-[(3S,5R,8S)-3,8-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidroazulen-5-il]propano-2-ol
SMILES C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1984
Porcentaje de pureza >95%