Learn More
Guaiol, MedChemExpress
Código de producto. 16421738
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16421738 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16421738 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN3980
MedChemExpress Guaiol is a sesquiterpene alcohol that has been found in several traditional Chinese medicinal plants and has antiproliferative, pro-autophagic, insect repellent, and insecticidal biological activities.
Guaiol is a sesquiterpene alcohol that has been found in several traditional Chinese medicinal plants and has antiproliferative, pro-autophagic, insect repellent, and insecticidal biological activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiol
Forma física Solid
CAS 489-86-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H26O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Champacol Guaiac alcohol
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (149.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1C2=C([C@H](CC[C@@H](C(C)(O)C)C2)C)CC1
Peso molecular (g/mol) 222.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.37
Porcentaje de pureza 98.67%