Learn More
Guaifenesin, MedChemExpress
Código de producto. 16490848
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490848 5 g 5 g
16412119 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490848 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0264
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Guaifenesin (Guaiacol glyceryl ether), a constituent of guaiac resin from the wood of Guajacum officinale Linné, is an expectorant. Guaifenesin can alleviate cough discomfortby increasing sputum volume and decreasing its viscosity, thereby promoting effective cough.
Guaifenesin (Guaiacol glyceryl ether), a constituent of guaiac resin from the wood of Guajacum officinale Linné, is an expectorant. Guaifenesin can alleviate cough discomfortby increasing sputum volume and decreasing its viscosity, thereby promoting effective cough.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaifenesin
CAS 93-14-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Guaiacol glyceryl ether Guaiphenesin Glycerol guaiacolate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (504.49 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OCC(O)COC1=CC=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation