Learn More
Guaiazuleno, TRC
Código de producto. 30390164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390164 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30390164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG80500050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiazulene
CAS 489-84-9
Fórmula molecular C15 H18
Cantidad 50 g
Sinónimo Azulene, 1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, Azulene, 7-isopropyl-1,4-dimethyl- (8CI), 1,4-Dimethyl-7-(1-methylethyl)azulene, 1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene, 3,8-Dimethyl-5-(2-propyl)azulene, 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene, AZ 8, AZ 8 Beris, Azulen-Beris, Azulon, Azunol, Cuteazul, Eucazulen, Guaiazulene, Guaiazulene blue, Kessazulen, NSC 4714, Purazulen, S-Guaiazulene, Silazulon, Uroazulen, Vaumigan, Vetivazulen
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
SMILES CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
Nombre IUPAC 1,4-dimetil-7-propan-2-ilazuleno
Peso molecular (g/mol) 198.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1409