Learn More
Guaiazulene, 99%
Código de producto. 11984451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11984451 10 g Glass bottle 10 g
1 options
Código de producto. 11984451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120200100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 489-84-9 | C15H18 | 198.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 489-84-9
Fórmula molecular C15H18
Peso molecular (g/mol) 198.31
Clave InChI FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guaiazulene, 1,4-dimethyl-7-isopropylazulene, azulon, vetivazulen, azunol, 7-isopropyl-1,4-dimethylazulene, eucazulen, guajazulene, kessazulen, purazulen
PubChem CID 3515
ChEBI CHEBI:5550
Nombre IUPAC 1,4-dimetil-7-propan-2-ilazuleno
SMILES CC1=C2C=CC(=C2C=C(C=C1)C(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiazulene
Punto de fusión 29.0°C to 31.0°C
Color Azul
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 153.0°C (7.0 Torr)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Cantidad 10 g
Beilstein 05,II,473
Índice Merck 15,459
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: 25%. Other solubilities: soluble in ethanol, ethyl ether and ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Low Melting Crystalline Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guaiazulene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.