Learn More
Guaiazuleno, +98 %
Código de producto. 11493268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493268 5 g 5 g
11403278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17690.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 489-84-9 | C15H18 | 198.309 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Se emplea como agente antimicrobiano y agente para perfumar en la industria cosmética.
Solubilidad
Soluble en alcohol y agua, 0,1115 mg/l a 25°C (est.).
Notas
Almacenar en la oscuridad. Proteger contra el calor, los agentes oxidantes y el calor. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 489-84-9
Fórmula molecular C15H18
Peso molecular (g/mol) 198.309
Número MDL MFCD00003811
Clave InChI FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guaiazulene, 1,4-dimethyl-7-isopropylazulene, azulon, vetivazulen, azunol, 7-isopropyl-1,4-dimethylazulene, eucazulen, guajazulene, kessazulen, purazulen
PubChem CID 3515
ChEBI CHEBI:5550
Nombre IUPAC 1,4-dimetil-7-propan-2-ilazuleno
SMILES CC1=C2C=CC(=C2C=C(C=C1)C(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiazulene
Punto de fusión 31°C to 33°C
Densidad 0.976
Punto de ebullición 152°C to 154°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1365001
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4554
Información de solubilidad Soluble in alcohol,water,0.1115mg/L @ 25°C (est).
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.31
Porcentaje de pureza ≥98%