Learn More
Guayacol, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10726101 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10726101 100 g Frasco de vidrio ámbar 100 GR
1 options
Código de producto. 10726101 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0950/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 90-05-1
Punto de fusión 27°C
Punto de ebullición 205°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H8O2
Número MDL 2185
Cantidad 100 g
Sinónimo guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
Clave InChI LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Nombre IUPAC 2-Metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 124.139
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14g/mol
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guaiacol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.