Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guaiacol |
| CAS | 90-05-1 |
| Densidad | 4.27 (aire = 1) |
| Fórmula molecular | C7H8O2 |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid |
| Clave InChI | LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=CC=CC=C1O |
| Nombre IUPAC | 2-Metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.139 |
| Mostrar más |