Learn More
Guayacol, LoGiCal
Código de producto. 30457380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457380 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457380 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0354.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiacol
CAS 90-05-1
Nombres de analitos o componentes Guaiacol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Guaifenesin Imp. A (EP), Guaiacol, 2-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol, Guaifenesin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-Metoxifenol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 124.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 124,0524 g/mol