Learn More
Guaiacol EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Guaiacol EP Impureza A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Catechol |
| CAS | 120-80-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Catechol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H6 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzene-1,2-diol (Pyrocatechol), Guaiacol Imp. A (EP), Benzene-1,2-diol, Pyrocatechol, 1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 1,2-Hydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, C.I. 76500, C.I. Oxidation Base 26, Catechol, Catechol (phenol), Durafur Developer C, Fouramine PCH, Fourrine 68, NSC 1573, Oxyphenic acid, Pelagol Grey C, Phthalhydroquinone, Phthalic alcohol, Pyrocatechin, Pyrocatechine, Z 1, Z 1 (inhibitor), o-Benzenediol, o-Dihydroxybenzene, o-Dioxybenzene, o-Hydroquinone, o-Hydroxyphenol, o-Phenylenediol, Guaiacol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H |
| SMILES | Oc1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | benceno-1,2-diol |
| Mostrar más |