Learn More
Guaiacol-Beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30398225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398225 1 mg
30389647 5 mg
30394728 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG2455651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6092-24-6
Fórmula molecular C13H18O7
Peso molecular (g/mol) 286.28
Sinónimo o-Methoxyphenyl beta-D-glucopyranoside, 2-Methoxyphenyl beta-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(2-metoxifenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES COc1ccccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiacol-beta-D-glucopyranoside
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O7/c1-18-7-4-2-3-5-8(7)19-13-12(17)11(16)10(15)9(6-14)20-13/h2-5,9-17H,6H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1053