Learn More
Guaiacol-bD-gentiobiósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guaiacol-Beta-D-gentiobioside |
| CAS | 1416253-68-3 |
| Fórmula molecular | C19 H28 O12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Methoxyphenyl 6-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O12/c1-27-8-4-2-3-5-9(8)29-19-17(26)15(24)13(22)11(31-19)7-28-18-16(25)14(23)12(21)10(6-20)30-18/h2-5,10-26H,6-7H2,1H3/t10-,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,19-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccccc1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-metoxifenoxi)tetrahidropiran-2-il]metoxi]tetrahidropiran-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 448.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.1581 |