Learn More
Guaiacol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744991 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10316610 250 g Frasco de vidrio 250 g
11944751 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10744991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.45€
    82.65€ / 1 Kg
    Ahorro 14.80€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-05-1 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-05-1
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Clave InChI LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
Nombre IUPAC 2-Metoxifenol
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiacol
Punto de fusión 27.0°C to 29.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 205.0°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(CH3O)C6H4OH
Índice de refracción 1.5430 to 1.5450
Cantidad 1 kg
Beilstein 06,768
Índice Merck 15,4589
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L (15°C). Other solubilities: miscible with glacial acetic acid, miscible with alcohol, chloroform and ether, slightly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guaiacol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.