Learn More
Guaiacol, 99,54 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11413772 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413772 100 g -
11423772 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413772 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215727780
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
CAS 90-05-1
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Clave InChI LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
Nombre IUPAC 2-Metoxifenol
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiacol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1,129g/cm3 a 21 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9954
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Forma física Sólido cristalino a líquido