Learn More
Guacetisal, MedChemExpress
Código de producto. 16497358
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497358 10 mg 10 miligramos
16497326 100 mg 100 miligramos
16463576 25 mg 25 miligramos
16463387 50 mg 50 miligramos
16409847 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17477
MedChemExpress Guacetisal is obtained from the esterification of acetylsalicylic acid with guaiacol which has the potential for chronic bronchitis treatment extracted from patent CN 106866420 A.
Guacetisal is obtained from the esterification of acetylsalicylic acid with guaiacol which has the potential for chronic bronchitis treatment extracted from patent CN 106866420 A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guacetisal
CAS 55482-89-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (349.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=CC=CC=C1OC)C2=CC=CC=C2OC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 286.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.28
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation