Learn More
GTx-007, MedChemExpress
Descripción
GTx-007 (S-4) is an orally active and selective nonsteroidal androgen receptor (AR) modulator (SARM) and a partial agonist, with Ki of 4 nM. GTx-007 (S-4) is identified as SARMs with potent and tissue-selective in vivo pharmacological activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GTx-007 |
| CAS | 401900-40-1 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H18F3N3O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | S-4 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.57 mM) |
| SMILES | O=C([C@@](O)(COC1=CC=C(C=C1)NC(C)=O)C)NC2=CC=C(C(C(F)(F)F)=C2)[N+]([O-])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 441.36 |
| Mostrar más |