Learn More
Scientific Industries Plataforma antideslizante GTS
Código de producto. 16667762
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
16667762 12 x 12 in cada uno
1 options
Código de producto. 16667762
Marca: Scientific Industries 83041452
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones de baja velocidad. Acepta recipientes de varios tamaños.
  • Plataforma antideslizante intercambiable con reborde antigoteo, para funcionamiento a baja velocidad
  • Para su uso en todos los modelos Genie Temp-Shaker retirando la plataforma existente e instalando esta
  • No se necesitan herramientas
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma antideslizante
Material Termoplástico
Fondo (imperial) 12 in
Fondo (métrico) 304,8 mm
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 x 12 x 3 in
Altura (imperial) 3 in
Altura de la plataforma (métrico) 76,2 mm
Longitud (imperial) 12 in
Longitud de la plataforma (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 304,8 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 304,8 mm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura de la plataforma (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 304,8 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 304,8 mm
Peso (imperial) 2,5 lb
Descripción Plataforma antideslizante GTS (para baja velocidad)
Para utilizar con (aplicación) Agitación orbital suave
Para utilizar con (equipo) Scientific Industries GTS-100 y todos los modelos del GTS-300
Incluye Plataforma con alfombrilla antideslizante
Garantía y oferta de servicio 30 días