Learn More
Scientific Industries Plataforma de pinzas de matraz GTS
Código de producto. 16687762 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Scientific Industries Genie Temp-Shaker
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16687762 Scientific Industries Genie Temp-Shaker cada uno
1 options
Código de producto. 16687762 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041449
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una plataforma intercambiable que se puede utilizar en todos los productos Genie Temp-Shaker con tan solo retirar la plataforma existente e instalar esta sin necesidad de herramientas.
  • Plataforma intercambiable que se puede utilizar en todos los productos Genie Temp-Shaker con tan solo retirar la plataforma existente e instalar esta sin necesidad de herramientas
  • Equipado con una plataforma para pinzas de matraz estándar que admite matraces o vasos de precipitados de diversos tamaños (las pinzas se venden por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 3 kg
Material Acero inoxidable
Fondo (imperial) 12 in
Fondo (métrico) 305 mm
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 x 12 x 2 in
Altura (imperial) 2 in
Altura de la plataforma (métrico) 50,8 mm
Longitud de la plataforma (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 305 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 305 mm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura de la plataforma (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 305 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 305 mm
Peso (métrico) 1,6 kg
Descripción Plataforma con abrazaderas GTS
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de recipientes de diferentes formas y tamaños en una sola plataforma.
Para utilizar con (equipo) Scientific Industries Genie Temp-Shaker
Incluye Plataforma de acero inoxidable
Es necesaria Abrazaderas
Garantía y oferta de servicio 30 días