Learn More
Scientific Industries Plataforma de alfombrilla adherente GTS
Código de producto. 16697762 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16697762 12 x 12 in cada uno
1 options
Código de producto. 16697762 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041277
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una plataforma intercambiable que se puede utilizar en todos los productos Genie Temp-Shaker con tan solo retirar la plataforma existente e instalar esta sin necesidad de herramientas.
  • Plataforma intercambiable que se puede utilizar en todos los productos Genie Temp-Shaker con tan solo retirar la plataforma existente e instalar esta sin necesidad de herramientas
  • Ideal para recipientes como frascos y vasos de precipitados que no pueden sujetarse con abrazaderas convencionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 3 kg
Material Acero inoxidable con estera adherente
Fondo (imperial) 12 in
Fondo (métrico) 305 mm
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 x 12 x 2 in
Altura (imperial) 2 in
Altura de la plataforma (métrico) 50,8 mm
Longitud de la plataforma (imperial) 12 in
Longitud de la plataforma (métrico) 305 mm
Anchura de la plataforma (imperial) 12 in
Anchura de la plataforma (métrico) 305 mm
Peso (métrico) 1,6 kg
Descripción Plataforma de alfombrilla adherente GTS
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de recipientes de diferentes formas y tamaños en una sola plataforma.
Para utilizar con (equipo) Scientific Industries Genie Temp-Shaker
Incluye Plataforma de acero inoxidable con alfombrilla adherente
Garantía y oferta de servicio 30 días