Learn More
Fisherbrand™ Paquete de centrifugadora refrigerada de mesa GT4R-HC
Product Code. 31908708 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Incluye:
TX-1000 Rotor, cubos, adaptadores, tapas
TX-750 Rotor, cubos, adaptadores, tapas
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Incluye Unit Size
31908708 TX-1000 Rotor, cubos, adaptadores, tapas cada uno
31908705 TX-750 Rotor, cubos, adaptadores, tapas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31908708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12340.00€
    8062.76€ / paquete de 1
    Ahorro 4277.24€
    34% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las centrifugadoras de sobremesa ofrecen hasta 3 o 4 litros de capacidad, ideales para aplicaciones de alto rendimiento. Elige entre una gama de paquetes con diferentes opciones de rotor para adaptarse a tu aplicación.
  • Capacidad máxima de hasta 4 x 1.000 mL (con rotor TX-1000).
  • Velocidad máxima de 15.200 rpm (con rotores F21 48x2, Microliter 48x2 o Microliter 30x2).
  • GreenCool un sistema de refrigeración por refrigerante natural para mejorar la sostenibilidad con un GWP de 3.
  • Auto-Lock Cambio de rotor para una instalación o retirada segura y rápida sin necesidad de herramientas.
  • Guarda hasta 6 programas para protocolos regulares.
  • Pantalla LCD para una lectura fácil de parámetros en todo el laboratorio.
  • Los paquetes de 3L incluyen rotor de cubeta basculante TX-750, un juego de 4 cubos, un juego de 4 ClickSeal tapas, 4 adaptadores de 50 mL y 4 adaptadores de 15 mL.
  • Los paquetes de 4L incluyen rotor de cubeta basculante TX-1000, juego de 4 cubos, conjunto de 4 ClickSeal tapas, 4 adaptadores de 50 mL y 4 adaptadores de 15 mL.
  • Garantía de 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 4 x 1000 mL
RCF máx. 25,830 x g
Vel. máx 15,200 rpm
Refrigerado Sí
Características ecológicas Sí, GreenCool tecnología
Incluye TX-1000 Rotor, cubos, adaptadores, tapas
Rotor incluido Sí
Garantía 2 años
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 695 x 746 x 361mm
Tensión 230 V