Learn More
Fisherbrand™ Paquete de centrífuga refrigerada GT1R-HC
Código de producto. 31908710 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Vel. máx:
17,850 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vel. máx Tamaño de la unidad
31908710 17,850 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 31908710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7670.00€
    5008.49€ / paquete de 1
    Ahorro 2661.51€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Las centrifugadoras de mesa ofrecen una capacidad excepcional y altas velocidades en un espacio compacto. Una interfaz intuitiva facilita su operación. El paquete está completo con rotor, cubos, adaptadores y tapas TX-150.
  • Tamaño compacto con un espacio mínimo en la mesa.
  • Capacidad máxima de 4 x 145 mL (con rotor TX-150).
  • Velocidad máxima de 17.850 rpm (refrigerado) con rotor MicroClick 24.
  • GreenCool un sistema de refrigeración por refrigerante natural para mejorar la sostenibilidad con un GWP de 3.
  • Auto-Lock Cambio de rotor para una instalación o retirada segura y rápida sin necesidad de herramientas.
  • Guarda hasta 99 programas para protocolos regulares.
  • Pantalla retroiluminada para facilitar la lectura de parámetros en todo el laboratorio.
  • Los paquetes incluyen rotor de cubeta basculante TX-150, un juego de 4 cubos, un juego de 4 ClickSeal tapas, 4 adaptadores de 50 mL y 4 adaptadores de 15 mL.
  • Garantía de 2 años.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 145 mL
Vel. máx 17,850 rpm
RCF máx. 3260 x g (rotor TX-150); 24 328 x g (rotor MicroClick 24 x 2)
Refrigerado Sí
Incluye TX-150 Rotor, cubos, adaptadores, tapas
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 670 x 460 x 320 mm
Tipo de controlador Interfaz LCD
Ventilado/a N.º
Rotor incluido Sí
Memoria para programas 99
Tensión 230 V