Descripción
- Tamaño compacto con un espacio mínimo en la mesa.
- Capacidad máxima de 4 x 145 mL (con rotor TX-150).
- Velocidad máxima de 17.850 rpm (refrigerado) con rotor MicroClick 24.
- GreenCool un sistema de refrigeración por refrigerante natural para mejorar la sostenibilidad con un GWP de 3.
- Auto-Lock Cambio de rotor para una instalación o retirada segura y rápida sin necesidad de herramientas.
- Guarda hasta 99 programas para protocolos regulares.
- Pantalla retroiluminada para facilitar la lectura de parámetros en todo el laboratorio.
- Garantía de 2 años.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 4 x 145 mL |
| Vel. máx | 17,850 rpm |
| RCF máx. | 3260 x g (rotor TX-150); 24 328 x g (rotor MicroClick 24 x 2) |
| Refrigerado | Sí |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 670 x 460 x 320 mm |
| Tipo de controlador | Interfaz LCD |
| Ventilado/a | N.º |
| Rotor incluido | No |
| Memoria para programas | 99 |
| Tensión | 230 V |