Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga ventilada de sobremesa GT1-HC
Código de producto. 31908709 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Vel. máx:
16,000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vel. máx Tamaño de la unidad
31908709 16,000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 31908709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3305.00€
    2157.49€ / paquete de 1
    Ahorro 1147.51€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Las centrifugadoras de sobremesa ofrecen una capacidad excepcional y altas velocidades en un espacio compacto. Una interfaz intuitiva facilita su funcionamiento.
  • Tamaño compacto que ocupa el mínimo espacio en la sobremesa
  • Capacidad máxima de 4 x 145 mL (con rotor TX-150)
  • Velocidad máxima de 16.000 rpm con rotor MicroClick 24
  • Auto-Lock Cambio de rotores para una instalación/retirada segura y rápida sin necesidad de herramientas
  • Guarda hasta 4 programas
  • Pantalla retroiluminada para facilitar la lectura de parámetros en todo el laboratorio
  • Garantía de 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 4 x 145 mL
Vel. máx 16,000 rpm
RCF máx. 3260 x g (rotor TX-150); 24 328 x g (rotor MicroClick 24 x 2)
Refrigerado No
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 480 x 370 x 310 mm
Tipo de controlador Interfaz LCD
Ventilado/a Sí
Rotor incluido No
Memoria para programas 4
Tensión 230 V