Learn More
Bohlender™ Varillas agitadoras de vidrio GT
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Varilla agitadora KPG fabricada con vidrio borosilicatado
- Hoja agitadora inclinable en forma de luna con ranura angular y pernos de sujeción fabricados con PTFE
- Para recipientes con una junta esmerilada de 29/32
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resistencia química universal |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes con una junta esmerilada de 29/32 |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla, agitación |
| Longitud (métrico) | 290 mm |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Tipo | Varilla de agitación |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 50 x 24 x 3 mm (hoja de cuchilla) |
| Material | Vidrio borosilicatado, PTFE |