Learn More
GT 949, MedChemExpress
Código de producto. 16497567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497567 5 mg 5 miligramos
16404828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114381
MedChemExpress GT 949 is a selective excitatory amino acid transporter-2 (EAAT2) positive allosteric modulator with an EC50 of 0.26 nM.
GT 949 is a selective excitatory amino acid transporter-2 (EAAT2) positive allosteric modulator with an EC50 of 0.26 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GT 949
CAS 460330-27-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H37N7O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (94.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(OC)C=C2)C=C1C(N3CCN(C4CCCCC4)CC3)C5=NN=NN5CCC6=CC=CC=C6
Peso molecular (g/mol) 527.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.66
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation