Learn More
MedChemExpress γ-GT
Código de producto. 16466996
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16466996 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16466996
Proveedor: MedChemExpress HY15936
MedChemExpress γ-GT(63699-78-5) is a substrate for γ-glutamyl transferase in biochemical test.
Especificaciones
CAS 63699-78-5
Solubilidad H2O : ≥ 30 mg/mL (91.39 mM)
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Cantidad 100 mg
Peso molecular 328.28 g/mol
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
Grado de pureza o calidad 98.0%