Learn More
GSTO1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16465356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465356 100 mg 100 miligramos
16460797 50 mg 50 miligramos
16454488 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16465356 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111530
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress GSTO1-IN-1 is a potent glutathione S-transferase omega 1 (GSTO1) inhibitor with an IC50 of 31 nM.
GSTO1-IN-1 is a potent glutathione S-transferase omega 1 (GSTO1) inhibitor with an IC50 of 31 nM.
Specifica
Nombre del producto químico o material GSTO1-IN-1
CAS 568544-03-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12Cl2N2O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 300 mg/mL (964.07 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(Cl)C(S(=O)(N(C)C)=O)=C1)CCl
Peso molecular (g/mol) 311.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.18
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.